Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Kolumn, 10 μm
Produktkod. 11517461 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11517461
Brand: Thermo Scientific™ 30110204630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en utmärkt C18-fas för ett brett spektrum av applikationer och en global standard för många befintliga metoder.
  • Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
  • Exceptionellt pålitlig
  • Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
  • Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas