Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Kolumn, 10 μm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
- Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Show More |