Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Kolumn, 5 μm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
- Lång pelarlivslängd
- Hög prestanda och kolonneffektivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Visa mer |