Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Produktkod. 10009432 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Förberedande kolumn | Varje |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
Använd kampanjkoden 28170
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Description
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.