Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
En utmärkt C18-fas för en mängd olika tillämpningar.
- Hög effektivitet
- Bevisad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.