Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Produktkod. 10019192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Förberedande kolumn | Varje |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
Använd kampanjkoden 28038
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Descrizione
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifica
Specifica
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.