Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Produktkod. 10243313 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
Preparativ kolonn, standard
Skyddskassett, 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat Förpackningsstorlek
10243313 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10009432 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11547441 30 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10678825 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11557441 60 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
16318586 250 mm 10 mm 5 μm Preparativ kolonn, standard -
10288034 60 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10728063 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
16328586 250 mm 20 mm 5 μm Preparativ kolonn, standard -
10434593 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10159014 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10381795 100 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11517451 75 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10189274 125 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11543181 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10689965 125 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11553181 250 mm 10 mm 5 μm Förberedande kolumn Varje
10572275 125 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10783805 125 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10263553 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10763616 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10429344 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10019192 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11597451 150 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonn Varje
10527494 200 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10498944 200 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10456854 200 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10140693 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10097384 250 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10640584 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10099282 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10650246 10 mm 3 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10581295 10 mm 4 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10016024 10 mm 3 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10551105 10 mm 2.1 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10414593 10 mm 4 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10543795 10 mm 2.1 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10723995 250 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10017904 250 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10488014 250 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10649565 250 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10404593 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10202065 150 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10689205 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10160593 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10418613 125 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10668334 125 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10611134 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10767655 100 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10126383 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10582445 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10610944 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10477824 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10364223 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Produktkod. 10243313 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30105104630
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
  • Exceptionellt pålitlig
  • Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.