Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Produktkod. 10429344 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Preparativ kolonn, standard
Preparative Column
Skyddskassett, 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10429344
Brand: Thermo Scientific™ 30105154030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
  • Exceptionellt pålitlig
  • Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.