Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-kolonner
Code produit. 11547441 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Preparativ kolonn, standard
Preparative Column
Skyddskassett, 4 st.
Conditionnement:
Paket med 4
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11547441
Marque: Thermo Scientific™ 30103034630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner för allmän C18-fas som kan användas i en mängd olika tillämpningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. De klassiska Hypersil-faserna har bevisats som ett effektivt analysverktyg och är väl etablerade och refererade till i många HPLC-metoder över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning enligt ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda rekommenderar vi användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
  • Exceptionellt pålitlig
  • Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner inklusive förberedande kolonner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Afficher plus Afficher moins
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis