Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 HPLC Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Use as a general-purpose column with aromatic selectivity with low silanol binding.
Separate aromatic compounds and moderately polar compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC Columns.
Classical Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl columns as an alternative.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Available in packs of 4
Features of Phenyl-2 Solid Phase
- For the separation of certain aromatic compounds and moderately polar compounds
- Retention characteristics similar to Hypersil MOS
- Alternative selectivity to C8
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holders
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.