Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl (Ph) omvänd fas HPLC-kolonn, 3μ m, 3 mm x 150 mm
Produktkod. 10332925 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10332925 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 10332925 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30903153030
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 5%; Porstorlek: 120Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
  • För separation av vissa aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar
  • Retentionsegenskaper liknande Hypersil MOS
  • Alternativ selektivitet till C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas