Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. 10243603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10243603
Brand: Thermo Scientific™ 30905154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en kolonn för allmänt bruk med aromatisk selektivitet.
Separera effektivt aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl LC-kolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenylkolonner som alternativ.
  • För separation av vissa aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar
  • Retentionsegenskaper liknande Hypersil MOS
  • Alternativ selektivitet till C8
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.