Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10599755
Brand: Thermo Scientific™ 30905054630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd som en kolonn för allmänt bruk med aromatisk selektivitet.
Separera effektivt aromatiska föreningar och måttligt polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ Fenyl LC-kolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenylkolonner som alternativ.
  • For the separation of certain aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L11
Stationär fas Phenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped No
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.