Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar med en bas-deaktiverad Hypersil PREP Phenyl BDS prep LC-kolonn, lämplig för USP L11 applikationer.
Upprätthåll retention för aromatiska och måttligt polära analyter med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl omvänd fas preparativa HPLC-kolonner när du skalar upp din metod. Den stationära fasen är basdeaktiverad för reducerad silanolaktivitet och har måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet. Våra förberedande HPLC-kolonner finns i en mängd olika dimensioner, inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Unik selektivitet
- Förbättrad selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter.
- Basdeaktiverad kiseldioxid.
- Selektivitet komplementär till den som tillhandahålls av alkylkedjefaser.
- Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18.
- Fenyl (USP L11) selektivitet.
- pH stabil från 2 till 8.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Förberedande kolumn, Xtended Life |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 145Å |
| Ytarea | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L11 |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.