Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separera opolära och måttligt polära organiska föreningar med normal fas Hypersil PREP Si BDS LC-kolonner i preparativ skala och XtendedLife-teknologi.
Skala enkelt upp din analysmetod med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si preparativa HPLC-kolonner som är packade med en basdeaktiverad kiseldioxid för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar. Våra förberedande HPLC-kolonner finns i en mängd olika dimensioner, inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Normalfaskromatografi
- Basdeaktiverad kiseldioxid för att separera opolära och måttligt polära organiska föreningar.
- USP L3.
- pH stabil från 2 till 7.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Förberedande kolumn, Xtended Life |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 7 |
| Porstorlek | 145Å |
| Ytarea | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Visa mer |