Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 16428503 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16428503 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16428473 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16438473 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16448473 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16458473 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16468473 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16478473 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16488473 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16498473 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16408483 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16418483 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16428483 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16438483 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16448483 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16458483 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16468483 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16478483 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16488483 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16498483 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16408493 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16418493 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16428493 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16438493 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16448493 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16458493 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16468493 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16478493 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16488493 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16498493 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16408503 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16418503 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16438503 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16448503 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16458503 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16468503 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16478503 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16488503 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16498503 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | Varje |
| 16408513 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16418513 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16428513 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Guard Column | - |
| 16438513 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16448513 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16458513 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16468513 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16478513 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16488513 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16498513 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16408523 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16418523 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16428523 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16438523 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16448523 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16458523 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16468523 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16478523 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16488523 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16498523 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16408533 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16418533 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16428533 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16438533 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16448533 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Få maximal belastning för din skala upp från analytisk till en prep LC-metod med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 omvänd fas preparativ HPLC-kolonn. Med liknande selektivitet som C18-kolonner och förutsägbar elueringsordning är C8-kolonner idealiska för analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer. Genom att tillhandahålla partiklar med stor ytarea med en porstorlek på 100 Å och en mängd olika dimensioner inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara, vilket förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18-kolonner
- Framgångsrik retention och separation av måttligt hydrofoba analyter.
- Idealisk för fettsyror som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner.
- C8 (USP L7) selektivitet - partikel med hög yta med 100Å porstorlek.
- pH stabil från 2 till 8.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Snabbare separationer
- Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi.
- Snabbare eluering av föreningen på grund av minskade hydrofoba interaktioner.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 350 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Stationär fas | C8 |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 7% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Visa mer Visa mindre |