Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl HPLC-kolonner
Produktkod. 16498583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Preparativ kolumn, Standard
Skydd 1/8 tum.
Skyddskolonn
Vakt 1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16498583
Brand: Thermo Scientific™ 41505159070A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå unik selektivitet för aromatiska och lätt polära föreningar med hög yta Hypersil PREP HS Phenyl prep LC-kolonner för USP L11 applikationer.
Få maximal retention och laddning av aromatiska och måttligt polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl omvänd fas preparativa HPLC-kolonner när du skalar upp din metod. En partikel med hög yta med en porstorlek på 100 Å och en fenylbunden fas ger den stationära fasen måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet perfekt för reningsbehov av små molekyler och läkemedel.
Unik selektivitet
  • Förbättrad selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter.
  • Selektivitet komplementär till den som tillhandahålls av alkylkedjefaser.
  • Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18.
  • Fenyl (USP L11) selektivitet - partikel med hög yta med 100Å porstorlek.
  • pH stabil från 2 till 8.
  • Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolumn, Standard
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas