Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Perfekt för rutinmässiga arbetsflöden, vår Hypersil PREP ODS preparativ LC-kolonn är en C18 för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av USP L1 applikationer.
Skala upp din analysmetod med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvänd fas preparativa HPLC-kolonner. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner inklusive ett tillval för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd. Denna C18 kolumn är en kolumn för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av applikationer, perfekt för rutinmässiga arbetsflöden.
För rutintillämpningar
- C18 (USP L1) selektivitet.
- pH stabil från 2 till 8.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 195 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |