Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 16398986 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Skydd 1/8 tum.
Skyddskolonn
Vakt 1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16398986
Brand: Thermo Scientific™ 40205059270A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för rutinmässiga arbetsflöden, vår Hypersil PREP ODS preparativ LC-kolonn är en C18 för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av USP L1 applikationer.
Skala upp din analysmetod med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvänd fas preparativa HPLC-kolonner. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner inklusive ett tillval för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd. Denna C18 kolumn är en kolumn för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av applikationer, perfekt för rutinmässiga arbetsflöden.
För rutintillämpningar
  • C18 (USP L1) selektivitet.
  • pH stabil från 2 till 8.
  • Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 195 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas