Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 16399036 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399036 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16388976 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16398976 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16308986 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16318986 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16328986 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16338986 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16348986 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16358986 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16368986 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16378986 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16388986 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16398986 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16308996 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16318996 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16328996 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16338996 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16348996 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16358996 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16368996 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16378996 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16388996 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16398996 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16309006 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16319006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16339006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16359006 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369006 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379006 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389006 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399006 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16309016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16329016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16349016 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16359016 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16369016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16379016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16389016 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Skyddskolonn | - |
| 16399016 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16309026 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16319026 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329026 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339026 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16349026 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359026 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369026 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16379026 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389026 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16399026 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16309036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16329036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16349036 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16359036 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369036 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
| 16379036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16309046 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
Logga inför att se lagersaldo.
Description
Perfekt för rutinmässiga arbetsflöden, vår Hypersil PREP ODS preparativ LC-kolonn är en C18 för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av USP L1 applikationer.
Skala upp din analysmetod med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvänd fas preparativa HPLC-kolonner. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner inklusive ett tillval för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd. Denna C18 kolumn är en kolumn för allmänt bruk som används i ett brett spektrum av applikationer, perfekt för rutinmässiga arbetsflöden.
För rutintillämpningar
- C18 (USP L1) selektivitet.
- pH stabil från 2 till 8.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 2000 psi (140 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 195 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Show More Show Less |