Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-kolonner
Produktkod. 16399116 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Product Code. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Kolumnformat | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 16399116 | 100 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16349106 | 8 mm | 10 mm | Skyddskolonn | - |
| 16359106 | 20 mm | 10 mm | Skyddskolonn | - |
| 16369106 | 30 mm | 10 mm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16379106 | 30 mm | 10 mm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16389106 | 20 mm | 20 mm | Skyddskolonn | - |
| 16399106 | 30 mm | 20 mm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16309116 | 30 mm | 20 mm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16319116 | 50 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329116 | 50 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339116 | 50 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349116 | 50 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16359116 | 50 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16369116 | 100 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379116 | 100 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389116 | 100 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16309126 | 100 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16319126 | 150 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16329126 | 150 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339126 | 150 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349126 | 150 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359126 | 150 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16369126 | 150 mm | 30 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379126 | 150 mm | 30 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16389126 | 150 mm | 50 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399126 | 150 mm | 50 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16309136 | 250 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319136 | 250 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329136 | 250 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339136 | 250 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16349136 | 250 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16359136 | 250 mm | 30 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369136 | 250 mm | 30 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16379136 | 250 mm | 50 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389136 | 250 mm | 50 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Description
Separera opolära och måttligt polära organiska föreningar med Hypersil PREP Si prep LC-kolonner för normalfasmetoder, lämplig för USP L3-applikationer.
Använda Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si-preparativa HPLC-kolonner för att skala upp din normala faskromatografianalysmetod. Kiselkemin separerar opolära och måttligt polära organiska föreningar. Våra förberedande HPLC-kolonner finns i en mängd olika dimensioner, inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Normalfaskromatografi
- Kiseldioxid för att separera opolära och måttligt polära organiska föreningar.
- USP L3.
- pH stabil från 2 till 7.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller vill diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 7 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 195 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös kiseldioxid |
| Kolbelastning | 0% |
| Kolumntyp | Normal fas |
| Endcapped | Nej |
| Fas | Normal fas |
| Show More Show Less |