Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-kolonner
Produktkod. 16359116 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Kolumnformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16359116 | 50 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16349106 | 8 mm | 10 mm | Skyddskolonn | - |
| 16359106 | 20 mm | 10 mm | Skyddskolonn | - |
| 16369106 | 30 mm | 10 mm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16379106 | 30 mm | 10 mm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16389106 | 20 mm | 20 mm | Guard Column | - |
| 16399106 | 30 mm | 20 mm | Vakt 1/16 tum. | - |
| 16309116 | 30 mm | 20 mm | Skydd 1/8 tum. | - |
| 16319116 | 50 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329116 | 50 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339116 | 50 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349116 | 50 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16369116 | 100 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379116 | 100 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389116 | 100 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399116 | 100 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16309126 | 100 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16319126 | 150 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16329126 | 150 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339126 | 150 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16349126 | 150 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16359126 | 150 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16369126 | 150 mm | 30 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16379126 | 150 mm | 30 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16389126 | 150 mm | 50 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16399126 | 150 mm | 50 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16309136 | 250 mm | 2 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16319136 | 250 mm | 4.6 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16329136 | 250 mm | 10 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16339136 | 250 mm | 20 mm | Preparativ kolonn, standard | Varje |
| 16349136 | 250 mm | 25 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16359136 | 250 mm | 30 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16369136 | 250 mm | 30 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | - |
| 16379136 | 250 mm | 50 mm | Preparativ kolonn, standard | - |
| 16389136 | 250 mm | 50 mm | Förberedande kolumn, Xtended Life | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
Separera opolära och måttligt polära organiska föreningar med Hypersil PREP Si prep LC-kolonner för normalfasmetoder, lämplig för USP L3-applikationer.
Använda Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si-preparativa HPLC-kolonner för att skala upp din normala faskromatografianalysmetod. Kiselkemin separerar opolära och måttligt polära organiska föreningar. Våra förberedande HPLC-kolonner finns i en mängd olika dimensioner, inklusive ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Normalfaskromatografi
- Kiseldioxid för att separera opolära och måttligt polära organiska föreningar.
- USP L3.
- pH stabil från 2 till 7.
- Maximal temperatur på 60 °C.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller vill diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Förberedande kolumn, Xtended Life |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 7 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 195 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös kiseldioxid |
| Kolbelastning | 0% |
| Kolumntyp | Normal fas |
| Endcapped | Nej |
| Fas | Normal fas |
| Show More Show Less |