Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Cl HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separera måttligt polära och multifunktionella föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-kolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retentionspassformen Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
- Finns i förpackningar om 4
Funktioner av SAS (C1) Fast fas
- Ett kort alkylkedja med omvänd fasmaterial med selektivitet för polära och multifunktionella föreningar
- Minst återhållsamma Hypersil fas
- Användbar för jonparseparationer
Krävs
Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare, ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskassett, 4 st. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | Uniguard Direct-Connection och fristående hållare |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.