Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Cl HPLC-kolonner
Produktkod. 10523425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Endcapped:
Ja
No
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10523425
Brand: Thermo Scientific™ 30505154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för måttligt polär och multifunktionell sammansättningselektivitet.
Separera måttligt polära och multifunktionella föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-kolonner.
Klassisk Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
  • Ett kort alkylkedja med omvänd fasmaterial
  • Selektivitet för polära och multifunktionella föreningar
  • Kan användas i jonparseparationer
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L13
Stationär fas C1
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.