Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonn, 5 μm
Produktkod. 10240945 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10240945
Brand: Thermo Scientific™ 30005054030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett obundet medium som ger ett effektivt verktyg för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
  • Lång pelarlivslängd
  • Hög prestanda och kolonneffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 0%
Kolumntyp Normal fas
Endcapped Nej
Fas Normal fas