Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonn, 5 μm
Produktkod. 11597431 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11597431
Brand: Thermo Scientific™ 30005304030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett obundet medium som ger ett effektivt verktyg för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
  • Lång pelarlivslängd
  • Hög prestanda och kolonneffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 0%
Kolumntyp Normal fas
Fas Normal fas