Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
- Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
- Lång pelarlivslängd
- Hög prestanda och kolonneffektivitet
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Visa mer |