Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. 10725973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10725973 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10417073 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11533081 125 mm 4 mm 3 μm Varje
10263593 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10119334 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10213313 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10713026 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10334223 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10221295 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10273593 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11587431 200 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10354523 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10180843 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10544665 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10098762 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10416883 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10350865 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10588405 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10725973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30005254630
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns som alternativ.
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Sfärisk partikel med snäv partikelstorleksfördelning
  • Lång pelarlivslängd
  • Hög prestanda och kolonneffektivitet
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolumntyp Normal fas
Fas Normal fas
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.