Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. 11533081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11533081
Brand: Thermo Scientific™ 30003124030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
Använd det effektiva och selektiva Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica LC Kolumner för normalfaskromatografi av opolära och måttligt polära organiska föreningar.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns som alternativ.
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 125 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L3
Stationär fas Silica
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolumntyp Normal Phase
Endcapped No
Fas Normal Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.