Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Normal Phase HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L3 |
| Stationär fas | Silica |
| Visa mer |