Läs mer
Corning™ HYPERStack™ Nest-tillbehör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17249099 Handla allt Corning Produkter
:
HYPERStack™ Nesttillbehör; För användning med: Corning HYPERStack 36-lagers cellodlingskärl
Produktkod. 17249099
Brand: Corning™ 10047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättvikt: 2 lbs (950 g)
De Corning HYPERStack Nest-tillbehöret är designat för användning med Corning HYPERStack 36-lagers cellodlingskärl för att förbättra processkontrollen genom att konsekvent placera kärlet i optimala positioner och vinklar under användning. De HYPERStack Nest är designat för att förbättra ergonomin genom att minska flera manipulationer. Dess rostfria stålkonstruktion gör att den kan steriliseras och autoklaveras, och dess lilla och stapelbara fotavtryck möjliggör bekväm förvaring.
  • Lättvikt: 2 lbs (950 gram)
  • Minskar variationer genom att konsekvent placera kärlet i rätt position för att underlätta optimala fyllnings- och tömningsprocesser– utformad för att minska risken för trycksättning av kärl och väta filter.
  • Lätt att använda: När den HYPERStack fartyg är laddad på Nestet, reducerar vridvinkeln exakt utformad i Nestet att användaren lyfter och frigör händerna för att manövrera slangklämmor
  • Lätt att rengöra: Boet är tillverkat av 316 rostfritt stål och kan steriliseras och autoklaveras
  • Litet fotavtryck: Passar inom strömmen HYPERStack footprint och flera Nest kan staplas för förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Corning™ HYPERStack™ 36-lagers cellodlingskärl
Produkttyp HYPERStack™ Nest-tillbehör
Vikt (engelska) 2 lb.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Vikt (metrisk) 950 g