Läs mer
Corning™ HYPERStack™ Obehandlade cellkulturkärl - ny design
BIOPHARMA
Produktkod. 17203084 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
18 000 cm 2
6000 cm 2
Produkttyp:
12-lagers kärl
36-lagers kärl
nr per ärende:
2/Cs.
4/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Produkttyp nr per ärende
17203084 6000 cm 2 12-lagers kärl 4/Cs.
17223084 18 000 cm 2 36-lagers kärl 2/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17203084 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 20013
Beräknad leverans: 01-03-2027
Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck.
Cornings plattform för högavkastningPERformance (HYPER) - slutet system för celltillväxt med hög avkastning
De Corning HYPERStack cellodlingskärl kombinerar det bästa av två Corning produkter: de Corning CellSTACK™ och den Corning HYPER Kolvcellodlingskärl .™ Användningen av gasgenomsläpplig filmteknik som tillhandahålls i det rumsliga fotavtrycket CellSTACK fartyget tillåter HYPERStack plattform för att vara bland de mest effektiva, skalbara cellodlingskärlen för adherent cellkultur som finns tillgänglig idag.
Funktioner och fördelar
  • Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck
  • Stängt system– inga öppna vätskemanipulationer
  • Skalbar produkt– erbjudanden i flera storlekar stöder uppskalning och utskalning
  • Ergonomisk design– lättare hantering med hanteringsutrustning och tillbehör
  • Fast mediavolym– 0,2 mL/cm 2 fyller kärlet för mindre volymetriskt avfall
Ytbehandlingsguide
Corning CellBIND™ ytbehandling är utformad för att förbättra cellvidhäftningen och öka cellutbytet, förbättra vidhäftningen av löst vidhäftande celler och bibehålla tillväxten under reducerade serum- eller serumfria förhållanden. Alternativt kan ett obehandlat alternativ stödja konventionell cellvidhäftning och möjliggöra en snabbare och skonsammare skördeprocedur för nedströms bearbetning och analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Kapacitet (metrisk) 1310 mL
Material Polystyren
Höjd (engelska) 5,52 tum
Höjd (metrisk) 140 mm
Längd (engelska) 13,42 tum
Längd (metrisk) 342 mm
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp 12-lagers kärl
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 8,15 tum
Bredd (metrisk) 207 mm
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Kulturområde 6000 cm 2
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 1310 mL
Lager av fack 12
Kvantitet 1 st.