Beskrivning
Cornings plattform för högavkastningPERformance (HYPER) - slutet system för celltillväxt med hög avkastning
De Corning HYPERStack cellodlingskärl kombinerar det bästa av två Corning produkter: de Corning CellSTACK™ och den Corning HYPER Kolvcellodlingskärl .™ Användningen av gasgenomsläpplig filmteknik som tillhandahålls i det rumsliga fotavtrycket CellSTACK fartyget tillåter HYPERStack plattform för att vara bland de mest effektiva, skalbara cellodlingskärlen för adherent cellkultur som finns tillgänglig idag.
Funktioner och fördelar
- Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck
- Stängt system– inga öppna vätskemanipulationer
- Skalbar produkt– erbjudanden i flera storlekar stöder uppskalning och utskalning
- Ergonomisk design– lättare hantering med hanteringsutrustning och tillbehör
- Fast mediavolym– 0,2 mL/cm 2 fyller kärlet för mindre volymetriskt avfall
Ytbehandlingsguide
Corning CellBIND™ ytbehandling är utformad för att förbättra cellvidhäftningen och öka cellutbytet, förbättra vidhäftningen av löst vidhäftande celler och bibehålla tillväxten under reducerade serum- eller serumfria förhållanden. Alternativt kan ett obehandlat alternativ stödja konventionell cellvidhäftning och möjliggöra en snabbare och skonsammare skördeprocedur för nedströms bearbetning och analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1310 mL |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | 12-lagers kärl |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Kulturområde | 6000 cm 2 |
| Ytbehandling | Ej behandlad |