Läs mer
uvex Hypervision CB CA Klar AF Transl./GR/BU
Produktkod. 31751177 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751177 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751177 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9321902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 SEK
    184.91 SEK / Paket med 1
    Save 12.09 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skyddsglasögon uvex Hypervision Klar 9321902
  • Hypervisionen uvex har en bekväm, ergonomisk design med en genomskinlig ram som ger ett nästan obegränsat synfält för ökad medvetenhet på arbetsplatsen.
  • En mjuk, flexibel ramkonstruktion säkerställer hög komfort för bäraren, även under längre användningsperioder.
  • Integrerade sidonischer ger tillräckligt med utrymme för personliga receptglasögon, vilket gör att uvex Hypervision kan bäras bekvämt som pålitliga överglasögon.
  • Ett justerbart huvudband kombinerat med indirekt ventilation fullbordar designen och ger en säker passform, förbättrat luftflöde och pålitligt ögonskydd för vardagliga professionella tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Goggles
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV380
Ramtyp Standard
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras