Läs mer
- Home
- Products
- Första hjälpen och medicin
- Patientvårdsprodukter
- Medicinska sprutor
- Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk
Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk
Produktkod. 15391547
Change view
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Färg:
Blått
Brun
Elfenben
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rödbrun
Svart
Nålpunktstil:
11° Regelbunden
11° Trippel avfasning
17° Kort
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
24 product options available for selection
| Produktkod. | Nålmätare | Färg | Nålpunktstil | Längd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15391547 | 25 G | Orange | 11° Regelbunden | 25 mm | Paket med 100 |
| 15351557 | 18 G | Rosa | 17° Kort | 38 mm | Paket med 100 |
| 15331537 | 19 G | Elfenben | 11° Regelbunden | 25 mm | Paket med 100 |
| 15341537 | 19 G | Elfenben | 11° Regelbunden | 38 mm | Paket med 100 |
| 15361557 | 19 G | Elfenben | 17° Kort | 38 mm | Paket med 100 |
| 15371537 | 21 G | Klart | 11° Regelbunden | 16 mm | Paket med 100 |
| 15438652 | 21 G | Klart | 11° Regelbunden | 50 mm | Paket med 100 |
| 15301547 | 22 G | Svart | 11° Regelbunden | 32 mm | Paket med 100 |
| 15331547 | 23 G | Blått | 11° Regelbunden | 16 mm | Paket med 100 |
| 15351547 | 23 G | Blått | 11° Regelbunden | 32 mm | Paket med 100 |
| 15361547 | 24 G | Lila | 11° Regelbunden | 25 mm | Paket med 100 |
| 15331557 | 27 G | Grå | 11° Regelbunden | 16 mm | Paket med 100 |
| 15391557 | 30 G | Gult | 11° Regelbunden | 13 mm | Paket med 100 |
| 15311557 | 26 G | Brun | 11° Regelbunden | 23 mm | Paket med 100 |
| 15301557 | 26 G | Rödbrun | 11° Trippel avfasning | 13 mm | Paket med 100 |
| 15371547 | 25 G | Orange | 11° Trippel avfasning | 16 mm | Paket med 100 |
| 15361537 | 20 G | Gult | 11° Trippel avfasning | 38 mm | Paket med 100 |
| 15321547 | 22 G | Svart | 11° Trippel avfasning | 38 mm | Paket med 100 |
| 15341547 | 23 G | Blått | 11° Trippel avfasning | 25 mm | Paket med 100 |
| 15341557 | 27 G | Grå | 11° Trippel avfasning | 19 mm | - |
| 15391537 | 21 G | Klart | 11° Trippel avfasning | 38 mm | Paket med 100 |
| 15381537 | 21 G | Klart | 11° Regelbunden | 25 mm | Paket med 100 |
| 15351537 | 20 G | Gult | 11° Regelbunden | 25 mm | Paket med 100 |
| 15321537 | 18 G | Rosa | 11° Regelbunden | 38 mm | Paket med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15391547
Leverantör
Terumo™
Leverantörsnummer
8AN2525R1
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen, rostfritt stål, epoxiharts och dimetylsilikonolja
- Alla nålar levereras sterila inslagna i individuella, manipuleringssäkra skalpåsar
- Enkelt färgkodat system möjliggör enkel identifiering av önskade storlekar
- Använd med ett brett utbud av sterila sprutor
- Nålar steriliseras med etylenoxid till en sterilitetssäkringsnivå på minst 10-6 klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
- CE-märkt och latexfri
- Levereras i kartonger med 100 nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC |
| Material | Dimetylsilikonolja, Epoxiharts, Polypropen, Rostfritt stål |
| Färg | Orange |
| Nålmätare | 25 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.5 mm |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Produkttyp | Steril injektionsnål för engångsbruk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | Kartong med 100 st |
| Nålpunktstil | 11° Regelbunden |
| För användning med (utrustning) | Sterila sprutor |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer Visa mindre |