Läs mer
Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk
Produktkod. 15438652
Change view
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Färg:
Blått
Brun
Elfenben
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rödbrun
Svart
Nålpunktstil:
11° Regelbunden
11° Trippel avfasning
17° Kort
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Färg Nålpunktstil Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15438652 21 G Klart 11° Regelbunden 50 mm Paket med 100
15351557 18 G Rosa 17° Kort 38 mm Paket med 100
15331537 19 G Elfenben 11° Regelbunden 25 mm Paket med 100
15341537 19 G Elfenben 11° Regelbunden 38 mm Paket med 100
15361557 19 G Elfenben 17° Kort 38 mm Paket med 100
15371537 21 G Klart 11° Regelbunden 16 mm Paket med 100
15301547 22 G Svart 11° Regelbunden 32 mm Paket med 100
15331547 23 G Blått 11° Regelbunden 16 mm Paket med 100
15351547 23 G Blått 11° Regelbunden 32 mm Paket med 100
15361547 24 G Lila 11° Regelbunden 25 mm Paket med 100
15391547 25 G Orange 11° Regelbunden 25 mm Paket med 100
15331557 27 G Grå 11° Regelbunden 16 mm Paket med 100
15391557 30 G Gult 11° Regelbunden 13 mm Paket med 100
15311557 26 G Brun 11° Regelbunden 23 mm Paket med 100
15301557 26 G Rödbrun 11° Trippel avfasning 13 mm Paket med 100
15371547 25 G Orange 11° Trippel avfasning 16 mm Paket med 100
15361537 20 G Gult 11° Trippel avfasning 38 mm Paket med 100
15321547 22 G Svart 11° Trippel avfasning 38 mm Paket med 100
15341547 23 G Blått 11° Trippel avfasning 25 mm Paket med 100
15341557 27 G Grå 11° Trippel avfasning 19 mm -
15391537 21 G Klart 11° Trippel avfasning 38 mm Paket med 100
15381537 21 G Klart 11° Regelbunden 25 mm Paket med 100
15351537 20 G Gult 11° Regelbunden 25 mm Paket med 100
15321537 18 G Rosa 11° Regelbunden 38 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 15438652 Leverantör Terumo™ Leverantörsnummer 8AN2150R1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gör procedurerna så smärtfria som möjligt med extremt vassa och pålitliga nålar i rostfritt stål. Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk har en unik, latexfri dubbelfasad design för maximal komfort.
  • Tillverkad av polypropen, rostfritt stål, epoxiharts och dimetylsilikonolja
  • Alla nålar levereras sterila inslagna i individuella, manipuleringssäkra skalpåsar
  • Enkelt färgkodat system möjliggör enkel identifiering av önskade storlekar
  • Använd med ett brett utbud av sterila sprutor
  • Nålar steriliseras med etylenoxid till en sterilitetssäkringsnivå på minst 10-6 klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
  • CE-märkt och latexfri
  • Levereras i kartonger med 100 nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
Material Dimetylsilikonolja, Epoxiharts, Polypropen, Rostfritt stål
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Steril injektionsnål för engångsbruk
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet Kartong med 100 st
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil 11° Regelbunden
För användning med (utrustning) Sterila sprutor
Sterilitet Sterila