Läs mer
Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk
Produktkod. p-8015251
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Färg:
Blått
Brun
Elfenben
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rödbrun
Svart
Nålpunktstil:
11° Regelbunden
11° Trippel avfasning
17° Kort
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15351557
Brand: Terumo™ 8AN1838S1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gör procedurerna så smärtfria som möjligt med extremt vassa och pålitliga nålar i rostfritt stål. Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk har en unik, latexfri dubbelfasad design för maximal komfort.
  • Tillverkad av polypropen, rostfritt stål, epoxiharts och dimetylsilikonolja
  • Alla nålar levereras sterila inslagna i individuella, manipuleringssäkra skalpåsar
  • Enkelt färgkodat system möjliggör enkel identifiering av önskade storlekar
  • Använd med ett brett utbud av sterila sprutor
  • Nålar steriliseras med etylenoxid till en sterilitetssäkringsnivå på minst 10-6 klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
  • CE-märkt och latexfri
  • Levereras i kartonger med 100 nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
Material Dimetylsilikonolja, Epoxiharts, Polypropen, Rostfritt stål
Färg Rosa
Nålmätare 18 G
Diameter (metrisk) Yttre 1.2 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 38 mm
Produkttyp Steril injektionsnål för engångsbruk
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet Kartong med 100 st
Nålpunktstil 17° Kort
För användning med (utrustning) Sterila sprutor
Sterilitet Sterila