Läs mer
Digi-Sense Hypodermiskt termoelement, jordat d, typ T
Produktkod. 11755288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Analystid:
0,5 till 1,2 sek. eller högre
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Analystid Förpackningsstorlek
11755288 0,5 till 1,2 sek. eller högre Varje
1 options
Produktkod. 11755288 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0811365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1351.88 SEK / Paket med 1
    Save 313.12 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 24-02-2027
Detta hypodermiska termoelement är en hypodermisk spetspenetrationssond designad för mjuka och halvmjuka material.
  • Idealisk för att kontrollera matens temperaturer.
  • Svarstid: 0,5 till 1,2 sekunder eller mer.
  • Sonden levereras med handtag i rostfritt stål.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J-svart, typ K-gul och typ T-blå.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifikationer
Analystid 0,5 till 1,2 sek. eller högre
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +232 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Kontrollera mattemperaturer
Stil Typ T
Temperatur (engelska) -328 °F till +449,6 °F
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Diameter (metrisk) processrör 1.6 mm