missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hypoglycine A (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Hypoglycine A |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2/c1-4-2-5(4)3-6(8)7(9)10/h5-6H,1-3,8H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 141.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?