Läs mer
Hypoglycine B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypoglycine B |
| CAS | 502-37-4 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-γ-Glutamyl-3-[(1R)-methylenecyclopropyl]-alanine, (R)-N-L-γ-Glutamyl-3-(methylenecyclopropyl)-alanine, N-[1-Carboxy-2-(methylenecyclopropyl)ethyl]-Glutamine, |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O5/c1-6-4-7(6)5-9(12(18)19)14-10(15)3-2-8(13)11(16)17/h7-9H,1-5,13H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t7-,8+,9+/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](C[C@H]1CC1=C)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-[[(1S)-1-carboxy-2-[(1R)-2-methylidenecyclopropyl]ethyl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.282 |
| Formel vikt | 270.122 |