Läs mer
Hypophosphorous Acid, 50%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10336330 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10336330 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10336330 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/2650/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500mL, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 1
Färg Colorless
CAS 6303-21-5
Smältpunkt -25°C
Kokpunkt 108°C
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 30 hPa at 20°C
Kvantitet 500 mL
Molekylformel H3O2P
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD02183592
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI-nyckel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[PH2]=O
IUPAC-namn phosphenous acid
Molekylvikt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vikt 66g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.