Läs mer
Hypophosphorous Acid 50%, Supelco™
Produktkod. 15864450
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864450 500 mL 500ml
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15864450 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1046330500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypophosphorous Acid 50%
pH 1 (20°C in H2O)
Smältpunkt <-25°C
Kokpunkt 108°C/1013 hPa (Decomposition)
Densitet 1.21 To 1.26 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 500 mL