Läs mer
Hypofosforsyra, 50% med vattnet av salt. sol.
Produktkod. 11317747
Change view
Kvantitet:
50 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2000g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317747 50 g 50g
11337747 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014142.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
Hypofosforsyra används främst för strömlös nickelplätering. Det är involverat i reduktionen av arendiazoniumsalter. Det fungerar som en tillsats i Fischer-förestringsreaktioner. Det fungerar också som ett neutraliseringsmedel, antioxidant, katalysator vid polymerisation och polykondensation och vätmedel. Vidare används det vid formulering av läkemedel, missfärgning av polymerer, vattenbehandling och återvinning av ädelmetaller eller icke-järnmetaller. Utöver detta används det som blekmedel för plaster, syntetfibrer, avfärgningsmedel och för färgstabilisering vid tillverkning av kemikalier och flera plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6303-21-5
Kvantitet 50 g
Molekylformel H{3}O{2}P
Synonym Phosphinic acid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hypophosphorous acid, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypophosphorus acid