Läs mer
Hypofosforsyra, 50% med vattnet av salt. sol.
Produktkod. 11337747
Change view
Kvantitet:
50 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2000g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337747 4 x 500 g 2000g
11317747 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014142.57
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
Hypofosforsyra används främst för strömlös nickelplätering. Det är involverat i reduktionen av arendiazoniumsalter. Det fungerar som en tillsats i Fischer-förestringsreaktioner. Det fungerar också som ett neutraliseringsmedel, antioxidant, katalysator vid polymerisation och polykondensation och vätmedel. Vidare används det vid formulering av läkemedel, missfärgning av polymerer, vattenbehandling och återvinning av ädelmetaller eller icke-järnmetaller. Utöver detta används det som blekmedel för plaster, syntetfibrer, avfärgningsmedel och för färgstabilisering vid tillverkning av kemikalier och flera plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6303-21-5
Kvantitet 4 x 500 g
Molekylformel H{3}O{2}P
Synonym Phosphinic acid