Läs mer
Hypofosforsyra, 50 % vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327747
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327747 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11327747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014142.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
Hypofosforsyra används främst för strömlös nickelplätering. Det är involverat i reduktionen av arendiazoniumsalter. Det fungerar som en tillsats i Fischer-förestringsreaktioner. Det fungerar också som ett neutraliseringsmedel, antioxidant, katalysator vid polymerisation och polykondensation och vätmedel. Vidare används det vid formulering av läkemedel, missfärgning av polymerer, vattenbehandling och återvinning av ädelmetaller eller icke-järnmetaller. Utöver detta används det som blekmedel för plaster, syntetfibrer, avfärgningsmedel och för färgstabilisering vid tillverkning av kemikalier och flera plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
  • Används främst för strömlös nickelplätering.
  • Involverad i reduktionen av arendiazoniumsalter.
  • Som tillsats i Fischer-förestringsreaktioner.
  • Fungerar som ett neutraliseringsmedel, antioxidant, katalysator vid polymerisation och polykondensation samt vätmedel.
  • Används vid formulering av läkemedel, missfärgning av polymerer, vattenbehandling och återvinning av ädelmetaller eller icke-järnmetaller.
  • Används som blekmedel för plaster, syntetfibrer, avfärgningsmedel och för färgstabilisering vid tillverkning av kemikalier och flera plaster
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, kvicksilveroxid, kvicksilver(II)nitrat, metaller och starka baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypophosphorous acid
Färg Färglös
Namnnotering 50 % med vatlösning
CAS 6303-21-5
Densitet 1.225
Odör Stickande lukt
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg)
Kvantitet 500 g
Molekylformel H3O2P
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD02183592
UN-nummer UN3264
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol och eter
InChI-nyckel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[PH2]=O
IUPAC-namn fosfinsyra
Molekylvikt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vikt 66.00
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.