Läs mer
Hypofosforsyra, 50 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10761974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10761974 5 L 5 L
10680839 500 mL 500ml
10274252 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761974 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201000050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6303-21-5
Molekylformel H3O2P
Molekylvikt (g/mol) 66.00
MDL-nummer MFCD02183592
InChI-nyckel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn fosfinsyra
LEDER O[PH2]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypophosphorous acid
Smältpunkt -25,0 °C
Kokpunkt 108,0 °C (1013,0 hPa)
Densitet 1.2700 g/mL, 1.2700
Förpackning Plast trumma
Kvantitet 5 L
Merck Index 15, 4907
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig. Övrig löslighet: blandbar med etanol, oblandbar med kolväten och halogenerade kolväten
Formel vikt 66.00
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.