Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypophosphorous Acid Solution |
| Koncentration | 50wt. % in H2O |
| Densitet | 1.206g/mL at 25°C |
| Ångtryck | 17mmHg (20°C) |
| Kvantitet | 100 mL |
| Linjär formel | H3PO2 |
| UN-nummer | 3264 |
| Formel vikt | 66g/mol |
| Procent renhet | 50% (wt. in H2O) |