missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hypotaurin, 100,4 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11455791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455791 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11455791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215971180

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hypotaurine
CAS 300-84-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.004
Molekylformel C2H7NO2S
Kvantitet 100 mg
Synonym hypotaurine, ethanesulfinic acid, 2-amino, 2-aminoethylsulfinic acid, cystaminesulfinic acid, cystaminesulfinate, 2-aminoethylsulfinate, tocris-0208, 2-amino-ethanesulfinate, lopac-h-1384, acmc-1cmf0
InChI-nyckel VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)O)N
IUPAC-namn 2-aminoetansulfinsyra
Molekylvikt (g/mol) 109.143
PubChem CID 107812
ChEBI CHEBI:16668
Formel vikt 109.15
Fysisk form Prills
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.