Läs mer
Hypotaurine, MedChemExpress
Produktkod. 16429726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16429726 50 mg
1 options
Produktkod. 16429726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100803
MedChemExpress Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Hypotaurine (2-aminoethanesulfinic acid), an intermediate in taurine biosynthesis from cysteine in astrocytes, is an endogenous inhibitory amino acid of the glycine receptor. Antioxidant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypotaurine
Fysisk form Powder
CAS 300-84-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H7NO2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym 2-Aminoethanesulfinic acid
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (1145.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCS(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 109.15
Formel vikt 109.15
Procent renhet 98.36%