missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Hypotaurine

Beskrivning
Endogenous inhibitory amino acid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C2H7NO2S |
| Formel vikt | 109.14 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.143 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?